Drukuj
benzoesan sodu 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzoic acid sodium salt
148980010 148980050
ACRO148980010EA 240 PLN
ACRO148980010 ACRO148980050
benzoesan sodu 99+%, extra pure
benzoesan sodu
Formuła: C₆H₅COONa
MW: 144.11 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012463
Numer CAS: 532-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Klasyfikacja Merck : 13,08654
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
Acidity/alkalinity ≤0.2 ml 0.1 M NaOH or HCl per gram
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm