benzoesan litu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16571.30
A16571.0B
A16571.30EA
924
PLN
A16571.30
A16571.0B
benzoesan litu ≥99%
benzoesan litu
Purity: 99+%
CAS No.: 553-54-8
Molecular Formula: C7H5LiO2
Formula Weight: 128.06
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₇H₅LiO₂ Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,397 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035540 Numer CAS: 553-54-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-042-6 Klasyfikacja Merck : 14,5523 |