Kwas 4-cyjanobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15434.22
A15434.06
A15434.14
A15434.22EA
2970
PLN
A15434.22
A15434.06
A15434.14
Kwas 4-cyjanobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-cyjanobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 619-65-8
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: ca 221° dec.
Beilstein Reference: 1862865
Formuła:
C₈H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 313 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,382 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002528 Numer CAS: 619-65-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-606-9 |