Drukuj
Próbniki, Tubus
Dostawca: BURKLE
5382-0080 5382-0040
223-1252EA 1010 PLN
223-1252 223-0083
Próbniki, Tubus
Próbniki Próbniki do ciał stałych
Tuba sluży dopobierania próbek substancjisypkich o średnicy do 10 mm takich jak orzechy laskowe, kukurydza liście herbaty, kawa, ziarna itp z worków.
  • Próbka pobierana bezpośrednio do woreczka na próby
  • Wykonane zestali nierdzewnej V4A (1.4404)/AISI 316L
  • Specjalnie wyprofilowana końcówka umożliwia przebicie opakowań
Corresponds to ISTA standard for seed lengths of 10 mm (wheat, oats) and 5 mm (flax, vetches).