Drukuj
Filtr imersyjny
Dostawca: DWK Life Sciences
258556107 258556201 258556304 258556407
511-0501EA 330 PLN
511-0501 511-0502 511-0503 511-0504
Filtr imersyjny
Filtry Filtry zanurzeniowe, rurki filtracyjne
Autoklawowalne filtry imersyjne do odwróconej filtracji. Typowe zastosowania: ekstrakcja czystego filtratu.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.