Kwas 3-cyjanobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23836.06
B23836.14
B23836.22
B23836.06EA
240
PLN
B23836.06
B23836.14
B23836.22
Kwas 3-cyjanobenzoesowy ≥98%
Kwas 3-cyjanobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1877-72-1
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: 219-224°
Beilstein Reference: 1862566
Formuła:
C₈H₅NO₂ MW: 147.13 g/mol Temp. topnienia: 219…224 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002486 Numer CAS: 1877-72-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-511-1 |