Kwas 3-cyjanobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
169130100
169130500
ACRO169130100EA
288
PLN
ACRO169130100
ACRO169130500
Kwas 3-cyjanobenzoesowy 98%
Kwas 3-cyjanobenzoesowy
Formuła:
C₈H₅NO₂ Temp. topnienia: 217…222 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002486 Numer CAS: 1877-72-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-511-1 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 217 to 222 °C |
HPLC | ≥97.5 % |