Drukuj
Uszczelki do tygli filtracyjnych
Dostawca: DWK Life Sciences
201-0156EA 134 PLN
201-0156 201-0157 201-0158 SCOT292012104
Uszczelki do tygli filtracyjnych
Podstawki Opaski uciskowe
These sleeves are made from EPDM (ethyene/propylene-diene-rubber).