Drukuj
Lejek filtracyjny, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
258540309 258540403
SCOT258540309EA 196 PLN
SCOT258540309 SCOT258540403
Lejek filtracyjny, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.