Drukuj
Pipeta wielomiarowa, klasa AS, kalibrowana na wypływ całkowęży oraz częściowy, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
243451109 243451709 243452302 243452902 243453401
612-5266EA 555 PLN
612-5266 612-5267 612-5268 612-5269 612-5270
Pipeta wielomiarowa, klasa AS, kalibrowana na wypływ całkowęży oraz częściowy, DURAN®
Pipety Pipety wielomiarowe
Soda-lime glass (AR-Glas®).
  • Batch certificate and certificate of conformity
  • Printed Retrace Code (batch identification)
  • For cotton plugs
  • Marks and inscription in brown with ring graduations
  • Numbering: Zero at top
  • Graduated to tip (total delivery, type 3)
Długość: 360 mm
Colour code complies to DIN 12621.
Length: 360 mm for items with 25 ml or more 450 mm.