Drukuj
kwas benzoesowy 99,7, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20172.180EA 223 PLN
20172.180 20172.260
kwas benzoesowy 99,7, AnalaR NORMAPUR® zA
kwas benzoesowy
Formuła: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 249
Temp. topnienia: 121…123 °C
Gęstość: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 121 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002398
Numer CAS: 65-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Klasyfikacja Merck : 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.7 %
Substances reducing KMnO4 (as O) Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Melting point 121 - 123 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in absolute ethanol Max. 50 ppm
Insolubility in diluted ammonia Max. 50 ppm
Insolubility in NaOH 1 N Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Total Cl (Chlorine) Max. 50 ppm
Water Max. 0.3 %
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm