Drukuj
kwas benzoesowy, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ300
1.00136.0100 1.00136.0250 1.00136.1000 1.00136.9025
1.00136.0100EA 186 PLN
1.00136.0100 1.00136.0250 1.00136.1000 1.00136.9025
kwas benzoesowy, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
kwas benzoesowy
Formuła: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 249
Temp. topnienia: 121…123 °C
Gęstość: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 121 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002398
Numer CAS: 65-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Klasyfikacja Merck : 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.9 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 123 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.321 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 570 °C