Drukuj
kwas benzoesowy ≥99.5%, proszek ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0219141290 0219141291 0219141280
ICNA0219141290EA 445 PLN
ICNA0219141290 ICNA0219141291 ICNA0219141280
kwas benzoesowy ≥99.5%, proszek ACS
kwas benzoesowy
Insoluble in methanol.
Insoluble in methanol: ≤0,005%
Chlorine compounds: ≤0,005%
Sulphur compounds: ≤0,002%
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 121…123 °C
Gęstość: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002398
Numer CAS: 65-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Klasyfikacja Merck : 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤5 ppm
Residue on Ignition ≤0,005%
Freezing Point 122 to 123 °C