kwas benzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14062.0B
A14062.0I
A14062.30
A14062.0BEA
343
PLN
A14062.0B
A14062.0I
A14062.30
kwas benzoesowy ≥99%
kwas benzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 65-85-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 121°(250°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.32
Appearance: White
Odour: Weak, characteristic
pH: 2.5-3.5
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 636131
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00002398
Formuła:
C₇H₆O₂ Temp. Wrzenia: 249 °C Temp. topnienia: 121…124 °C Gęstość: 1,32 Temp. Zapłonu: 121 °C (250 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002398 Numer CAS: 65-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Klasyfikacja Merck : 14,1091 |