Drukuj
kwas benzoesowy 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
149130010 149130025 149130250 149135000
ACRO149130010EA 242 PLN
ACRO149130010 ACRO149130025 ACRO149130250 ACRO149135000
kwas benzoesowy 99%, extra_pure
kwas benzoesowy
Formuła: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 249 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002398
Numer CAS: 65-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Klasyfikacja Merck : 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of alcohol solution (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Color of molten substance ≤50 APHA