Drukuj
Benzoesan propylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Benzoic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21958.0005 8.21958.0250
8.21958.0005EA 103 PLN
8.21958.0005 8.21958.0250
Benzoesan propylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzoesan propylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 231
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009370
Numer CAS: 2315-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 219-020-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.35 g/l (25 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 231 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.181 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4981 (25 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)