Drukuj
benzoesan metylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22330.0100 8.22330.1000 8.22330.2500
8.22330.0100EA 124 PLN
8.22330.0100 8.22330.1000 8.22330.2500
benzoesan metylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
benzoesan metylu
Formuła: C₆H₅COOCH₃
Temp. Wrzenia: 199,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 1,0888 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008421
Numer CAS: 93-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-259-7
Klasyfikacja Merck : 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.157 g/l (30 °C)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (20 °C)
Flash Point 82 °C
Explosion Limit 8.6 - 20 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula C6H5COOCH3