Drukuj
benzoesan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl benzoate
A12404.0B A12404.0I A12404.30
A12404.0BEA 522 PLN
A12404.0B A12404.0I A12404.30
benzoesan metylu ≥99%
benzoesan metylu
Purity: 99% CAS No.: 93-58-3 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 82°(179°F) Physical Form: Liquid Density: 1.094 Refractive Index: 1.5170 Appearance: Colourless Melting Point: -12° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1072099 Merck Reference: 14,6024 MDL No.: MFCD00008421
Formuła: C₆H₅COOCH₃
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 198…200 °C
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 1.094
Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008421
Numer CAS: 93-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-259-7
Klasyfikacja Merck : 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM