Benzoesan heksylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzoic acid hexyl ester
L06293.14
L06293.22
L06293.14EA
249
PLN
L06293.14
L06293.22
Benzoesan heksylu ≥98%
Benzoesan heksylu
Purity: 98+%
CAS No.: 6789-88-4
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 2048117
MDL No.: MFCD00051714
Formuła:
C₁₃H₁₈O₂ MW: 206.28 g/mol Temp. Wrzenia: 272 °C Gęstość: 0.980 Temp. Zapłonu: 148 °C (298 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051714 Numer CAS: 6789-88-4 Numer WE (dawny EINECS): 229-856-5 |