benzoesan etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 93-89-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -34°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1908172
Merck Reference: 14,3766
MDL No.: MFCD00009109
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 212…214 °C Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 1,049 Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009109 Numer CAS: 93-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-284-3 Klasyfikacja Merck : 14,3766 |