Drukuj
benzoesan etylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzoic acid ethyl ester
118090025 118095000
118090025.EA 878 PLN
118090025. 118095000.
benzoesan etylu 99+%
benzoesan etylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 415
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 1.045 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009109
Numer CAS: 93-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-284-3
Klasyfikacja Merck : 13,03802
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.043 to 1.047
Acid value ≤1 mg KOH/g
Chlorate and Nitrate (as NO3) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.004 %
Barium (Ba) Passes test
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %