Benzoesan butylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzoic acid butyl ester
A17010.0B
A17010.30
A17010.0BEA
666
PLN
A17010.0B
A17010.30
Benzoesan butylu 98%
Benzoesan butylu
Purity: 98%
CAS No.: 136-60-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1867073
Merck Reference: 14,1552
MDL No.: MFCD00009439
Formuła:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178.23 g/mol Temp. Wrzenia: 250 °C Temp. topnienia: –22 °C Gęstość: 1.011 Temp. Zapłonu: 106 °C (222 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009439 Numer CAS: 136-60-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-252-7 Klasyfikacja Merck : 13,01551 |