Drukuj
Benzoesan butylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzoic acid butyl ester
296400010 296400050 296402500
ACRO296400010EA 512 PLN
ACRO296400010 ACRO296400050 ACRO296402500
Benzoesan butylu 98+%
Benzoesan butylu
Formuła: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 249…251 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009439
Numer CAS: 136-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-252-7
Klasyfikacja Merck : 13,01551
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %