Benzoesan izopentylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14500.0005
8.14500.0250
8.14500.0005EA
93.2
PLN
8.14500.0005
8.14500.0250
Benzoesan izopentylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzoesan izopentylu
Formuła:
C₁₂H₁₆O₂ MW: 192.26 g/mol Gęstość: 0.99 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026515 Numer CAS: 94-46-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-334-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 192.25 g/mol |
Boiling Point | 260 °C |
Flash Point | 89 °C |
Refractive Index | 1.4949 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |