3,4-Dihydroxybenzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14783.06
A14783.14
A14783.06EA
414
PLN
A14783.06
A14783.14
3,4-Dihydroxybenzonitrile ≥97%
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 17345-61-8
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 153-156° dec.
Beilstein Reference: 2082204
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016436
Formuła:
C₇H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 311 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016436 Numer CAS: 17345-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 241-367-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |