Drukuj
4-Hydroksybenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
110830250 110831000 110835000
ACRO110830250EA 273 PLN
ACRO110830250 ACRO110831000 ACRO110835000
4-Hydroksybenzonitryl 99%
4-Hydroksybenzonitryl
Formuła: C₇H₅NO
Temp. Wrzenia: 148 °C (1 -rr)
Temp. topnienia: 110…113 °C
Gęstość: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002312
Numer CAS: 767-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-175-2
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥98.5 %