3-Hydroksybenzonitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
B21702.06
B21702.14
B21702.06EA
315
PLN
B21702.06
B21702.14
3-Hydroksybenzonitryl ≥99%
3-Hydroksybenzonitryl
Purity: 99%
CAS No.: 873-62-1
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 78-81°
MDL No.: MFCD00002252
Formuła:
C₇H₅NO Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 78…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002252 Numer CAS: 873-62-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-845-4 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |