Drukuj
3-Hydroksybenzonitryl 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
110820100 110820500
ACRO110820100EA 499 PLN
ACRO110820100 ACRO110820500
3-Hydroksybenzonitryl 97%
3-Hydroksybenzonitryl
Formuła: C₇H₅NO
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002252
Numer CAS: 873-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-845-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥96.0 %