Salicylonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile, 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile
A13606.06
A13606.14
A13606.22
A13606.06EA
208
PLN
A13606.06
A13606.14
A13606.22
Salicylonitryl ≥98%
Salicylonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 611-20-1
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 149°/14mm
MDL No.: MFCD00002145
Formuła:
C₇H₅NO Temp. Wrzenia: 149 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 92…95 °C Gęstość: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002145 Numer CAS: 611-20-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-259-3 |