Drukuj
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
181720100 181720500
ACRO181720100EA 203 PLN
ACRO181720100 ACRO181720500
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
2,6-Dimethoxybenzonitrile
Formuła: C₉H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 119…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001788
Numer CAS: 16932-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 241-000-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %