2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15868.06
A15868.14
A15868.06EA
490
PLN
A15868.06
A15868.14
2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
2,5-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 5312-97-0
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 2691937
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016375
Formuła:
C₉H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 283 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 80…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016375 Numer CAS: 5312-97-0 Numer WE (dawny EINECS): 226-169-2 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |