Drukuj
2,4-Dimetoksybenzonitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B24621.06 B24621.14
B24621.06EA 110 PLN
B24621.06 B24621.14
2,4-Dimetoksybenzonitryl ≥99%
2,4-Dimetoksybenzonitryl
Purity: 99% CAS No.: 4107-65-7 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 92-95° Beilstein Reference: 1950512 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001786
Formuła: C₉H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 283 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001786
Numer CAS: 4107-65-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-886-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III