Drukuj
VWR® CalBox®, Odważniki kalibracyjne, klasa F1, zestaw 3 odważników, z certyfikatem
Dostawca: VWR Collection
611-2428EA 2550 PLN
611-2428 611-2429 611-2430 611-2431 611-2432 611-2433 611-2434 611-2435 611-2436 611-2437
VWR® CalBox®, Odważniki kalibracyjne, klasa F1, zestaw 3 odważników, z certyfikatem
Odważniki Odważniki kalibracyjne
Ekonomiczny zestaw odważników kalibracyjnych, 3 odważniki ze stali nierdzewnej, odpowiednie do rutynowej kalibracji wag precyzyjnych i analitycznych.
  • Każdy zestaw posiada indywidualny numer seryjny i certyfikat kalibracji
  • Każdy odważnik powyżej 1 g posiada unikalny numer seryjny gwarantujący identyfikację
  • Grawerowanie laserowe poprawia czytelność oznaczeń
Dodatkowe informacje: Odważniki dostarczane w nowoczesnej aluminiowej walizce z pęsetą i szczotkami do wag.