4-Metoksybenzonitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15945.06
A15945.14
A15945.22
A15945.06EA
256
PLN
A15945.06
A15945.14
A15945.22
4-Metoksybenzonitryl ≥99%
4-Metoksybenzonitryl
Purity: 99%
CAS No.: 874-90-8
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Odour: Almond-like
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 256-257°
Beilstein Reference: 508117
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001818
Formuła:
C₈H₇NO Temp. Wrzenia: 256…257 °C Temp. topnienia: 57…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001818 Numer CAS: 874-90-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-871-6 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |