Drukuj
4-Metoksybenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
158050250 158051000
ACRO158050250EA 458 PLN
ACRO158050250 ACRO158051000
4-Metoksybenzonitryl 99%
4-Metoksybenzonitryl
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 256…257 °C (765 mmHg)
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001818
Numer CAS: 874-90-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-871-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g