3-Metoksybenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24171.06
B24171.14
B24171.22
B24171.06EA
254
PLN
B24171.06
B24171.14
B24171.22
3-Metoksybenzonitryl ≥98%
3-Metoksybenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 1527-89-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5402
Odour: Almond-like
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 110-111°/12mm
Beilstein Reference: 1932666
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001801
Formuła:
C₈H₇NO Temp. Wrzenia: 110…111 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 22…24 °C Gęstość: 1,089 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001801 Numer CAS: 1527-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 216-201-3 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |