2-Metoksybenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
L01293.06
L01293.14
L01293.22
L01293.06EA
313
PLN
L01293.06
L01293.14
L01293.22
2-Metoksybenzonitryl ≥98%
2-Metoksybenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 6609-56-9
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Temp. Wrzenia: 256 °C Temp. topnienia: 24.5 Gęstość: 1.093 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001783 Numer CAS: 6609-56-9 Numer WE (dawny EINECS): 229-559-0 Jednostka: 3276 ADR: 6.1 III |