Drukuj
3-Nitrobenzonitryl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Nitrobenzonitrile
173520250 173520050
ACRO173520250EA 271 PLN
ACRO173520250 ACRO173520050
3-Nitrobenzonitryl 98%
3-Nitrobenzonitryl
Formuła: C₇H₄N₂O₂
Temp. Wrzenia: 165 °C (21 mmHg)
Temp. topnienia: 115…119 °C
Gęstość: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007194
Numer CAS: 619-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-587-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥97.5 %