Drukuj
3-Aminobenzonitrile 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
173040250 173040050 173041000
ACRO173040250EA 473 PLN
ACRO173040250 ACRO173040050 ACRO173041000
3-Aminobenzonitrile 99%
3-Aminobenzonitrile
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 288…290 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50…54 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007756
Numer CAS: 2237-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-800-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %