3-Aminobenzonitrile 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13995.09
A13995.18
A13995.09EA
285
PLN
A13995.09
A13995.18
3-Aminobenzonitrile 99%
3-Aminobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 2237-30-1
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆N₂ Temp. Wrzenia: 290 °C Temp. topnienia: 51…53 °C Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007756 Numer CAS: 2237-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 218-800-5 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |