Drukuj
Benzonitryl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cyjanek fenylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
8.01800.0100EA 279 PLN
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
Benzonitryl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzonitryl
Formuła: C₇H₅N
Temp. Wrzenia: 190,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001770
Numer CAS: 100-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-855-7
Jednostka: 2224
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -13 °C
Molar Mass 103.12 g/mol
Boiling Point 190 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 7.2 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C (experimental)