Benzonitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cyjanek fenylu
A11173.0E
A11173.22
A11173.36
A11173.0EEA
1490
PLN
A11173.0E
A11173.22
A11173.36
Benzonitryl ≥99%
Benzonitryl
Purity: 99%
CAS No.: 100-47-0
Molecular Formula: C7H5N
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5285
Melting Point: -13°
Boiling Point: 191-193°
Beilstein Reference: 506893
Merck Reference: 14,1097
UN No.: 2224
MDL No.: MFCD00001770
Formuła:
C₇H₅N Temp. Wrzenia: 191…193 °C Temp. topnienia: –13 °C Gęstość: 1,007 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001770 Numer CAS: 100-47-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-855-7 Jednostka: 2224 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1097 |