2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13745.06
A13745.14
A13745.06EA
412
PLN
A13745.06
A13745.14
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2144-08-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 2328658
Formuła:
C₇H₆O₄ Temp. Wrzenia: 332 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 159…163 °C Gęstość: 1,054 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003325 Numer CAS: 2144-08-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-404-2 |