3,5-Dihydroksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15338.03
A15338.06
A15338.14
A15338.03EA
453
PLN
A15338.03
A15338.06
A15338.14
3,5-Dihydroksybenzaldehyd ≥98%
3,5-Dihydroksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 26153-38-8
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1930147
MDL No.: MFCD00016611
Formuła:
C₇H₆O₃ Temp. topnienia: 158…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016611 Numer CAS: 26153-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 247-479-4 |