Drukuj
3,4-Dihydroksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
37520-100G 37520-25G
SIAL37520-100GEA 501 PLN
SIAL37520-100G SIAL37520-25G
3,4-Dihydroksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 150…155 °C
Gęstość: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003370
Numer CAS: 139-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-377-7
Klasyfikacja Merck : 12,08079