Drukuj
3,4-Dihydroksybenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20475.0025 8.20475.0100
8.20475.0025EA 486 PLN
8.20475.0025 8.20475.0100
3,4-Dihydroksybenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 295
Temp. topnienia: 150…155 °C
Gęstość: 1.505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003370
Numer CAS: 139-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-377-7
Klasyfikacja Merck : 12,08079
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 152 - 156 °C
Molar Mass 138.12 g/mol