Drukuj
3,4-Dihydroksybenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
114850250 114851000
ACRO114850250EA 679 PLN
ACRO114850250 ACRO114851000
3,4-Dihydroksybenzaldehyd 97%
3,4-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 295
Temp. topnienia: 152…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003370
Numer CAS: 139-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-377-7
Klasyfikacja Merck : 12,08079
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm