Drukuj
2,5-Dihydroksybenzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114840050 114840250
ACRO114840050EA 402 PLN
ACRO114840050 ACRO114840250
2,5-Dihydroksybenzaldehyd 99%
2,5-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 60 - 65 °C (12 -rr)
Temp. topnienia: 98…102 °C
Gęstość: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003333
Numer CAS: 1194-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-789-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm