2,4-Dihydroksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12868.14
A12868.22
A12868.36
A12868.14EA
435
PLN
A12868.14
A12868.22
A12868.36
2,4-Dihydroksybenzaldehyd ≥98%
2,4-Dihydroksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 95-01-2
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 134-138°
Boiling Point: 220°/22mm
Merck Reference: 14,8156
MDL No.: MFCD00011686
Formuła:
C₇H₆O₃ MW: 138.12 g/mol Temp. Wrzenia: 220 °C (22 mmHg) Temp. topnienia: 134…138 °C Gęstość: 1.448 g/cm³ (–93 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011686 Numer CAS: 95-01-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-383-1 Klasyfikacja Merck : 12,08324 |