Drukuj
2,4-Dihydroksybenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
173640250 173641000 173645000
ACRO173640250EA 318 PLN
ACRO173640250 ACRO173641000 ACRO173645000
2,4-Dihydroksybenzaldehyd 98%
2,4-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 220…228 °C (22 mmHg)
Temp. topnienia: 133…138 °C
Gęstość: 1,448 g/cm³ (-93 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011686
Numer CAS: 95-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-383-1
Klasyfikacja Merck : 12,08324
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥97.5 %